Principaux documents
PHR9000
Supelco
2-[1-[(2RS)-2-(2,4-Dichlorophenyl)-2-[[(2,4-dichlorophenyl)methyl]oxy]ethyl]-1H-imidazol-3-ium-3-yl]-2-methylpropanoate
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonyme(s) :
Miconazole N-(2-Methyl)propanoate, Miconazole Nitrate impurity E (PhEur)
100 MG
449,00 €
449,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
449,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H20Cl4N2O3
Poids moléculaire :
502.22
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
449,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Niveau de qualité
Gamme de produits
TraceCERT®
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Chaîne SMILES 
ClC1=CC(Cl)=CC=C1COC(CN2C=[N+](C(C)(C)C([O-])=O)C=C2)C3=C(Cl)C=C(Cl)C=C3
InChI
1S/C22H20Cl4N2O3/c1-22(2,21(29)30)28-8-7-27(13-28)11-20(17-6-5-16(24)10-19(17)26)31-12-14-3-4-15(23)9-18(14)25/h3-10,13,20H,11-12H2,1-2H3
Clé InChI
XPEIFDJIVDKSMS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content by quantitative NMR incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Application
These Reference Materials are suitable for use in several analytical applications including, but not limited to, method development for qualitative and quantitative analyses, daily calibration, and routine quality control testing.
Informations légales
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable