Principaux documents
PHL89813
Triptophenolide
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3bR-trans)-3b,4,5,9b,10,11-Hexahydro-6-hydroxy-9b-methyl-7-(1-methylethyl)-phenanthro(1,2-c)furan-1(3H)-one, Hypolide
10 MG
492,00 €
492,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
492,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
312.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
492,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1CC2=C(CC[C@]3([C@H]2CCc4c3ccc(c4O)C(C)C)C)C1=O
InChI
1S/C20H24O3/c1-11(2)12-4-6-16-14(18(12)21)5-7-17-15-10-23-19(22)13(15)8-9-20(16,17)3/h4,6,11,17,21H,5,7-10H2,1-3H3/t17-,20+/m0/s1
Clé InChI
KPXIBWGPZSPABK-FXAWDEMLSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable