Principaux documents
PHL82464
Alisol B 23-acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Alisol B acetate, 23-Acetylalismol B, 23-O-Acetylalisol B, Alisol B 23-acetate
10 MG
443,00 €
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
443,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C32H50O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
514.74
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
443,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
CC(O1)(C)[C@@]1([H])[C@@H](OC(C)=O)C[C@@H](C)C2=C3[C@@](CC2)(C)[C@@]4(C)CC[C@@]5([H])C(C)(C)C(CC[C@]5(C)[C@]4([H])[C@@H](O)C3)=O
InChI
1S/C32H50O5/c1-18(16-23(36-19(2)33)27-29(5,6)37-27)20-10-14-31(8)21(20)17-22(34)26-30(7)13-12-25(35)28(3,4)24(30)11-15-32(26,31)9/h18,22-24,26-27,34H,10-17H2,1-9H3/t18-,22+,23+,24+,26+,27-,30+,31+,32+/m1/s1
Clé InChI
NLOAQXKIIGTTRE-JSWHPQHOSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable