Principaux documents
PHL89798
Spiraeoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 4′-glucoside, Quercetin 4′-O-β-D-glucopyranoside, Quercetin 4′-glucoside, Spiraein, Spireoside
10 MG
373,00 €
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
373,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H20O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
464.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
373,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2O)C3=C(O)C(=O)c4c(O)cc(O)cc4O3)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(26)17(28)19(30)21(33-13)32-11-2-1-7(3-9(11)24)20-18(29)16(27)14-10(25)4-8(23)5-12(14)31-20/h1-5,13,15,17,19,21-26,28-30H,6H2/t13-,15-,17+,19-,21-/m1/s1
Clé InChI
OIUBYZLTFSLSBY-HMGRVEAOSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: allium crataegus
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable