16654
Quercetin 3-glucoside
analytical standard
Synonyme(s) :
Quercetin 3-β-D-glucoside, 3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavone 3-β-glucoside, Isoquercitrin
255,00 €
About This Item
255,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥98% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@@H](OC2=C(Oc3cc(O)cc(O)c3C2=O)c4ccc(O)c(O)c4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C21H20O12/c22-6-13-15(27)17(29)18(30)21(32-13)33-20-16(28)14-11(26)4-8(23)5-12(14)31-19(20)7-1-2-9(24)10(25)3-7/h1-5,13,15,17-18,21-27,29-30H,6H2/t13-,15-,17+,18-,21+/m1/s1
Clé InChI
OVSQVDMCBVZWGM-QSOFNFLRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Conditionnement
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Protocoles
HPLC Analysis of Polyphenols in Nero d'Avola Red Wine on Discovery® HS C18 (UV 280 nm)