Principaux documents
PHL89776
Rhaponticin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Rhapontin, 3,3′,5-Trihydroxy-4′-methoxystilbene 3-O-β-D-glucoside, NSC 43321, Rhaponticin
20 MG
350,00 €
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
350,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
420.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
350,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
COc1ccc(\C=C\c2cc(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)c2)cc1O
InChI
1S/C21H24O9/c1-28-16-5-4-11(8-15(16)24)2-3-12-6-13(23)9-14(7-12)29-21-20(27)19(26)18(25)17(10-22)30-21/h2-9,17-27H,10H2,1H3/b3-2+/t17-,18-,19+,20-,21-/m1/s1
Clé InChI
GKAJCVFOJGXVIA-DXKBKAGUSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3