Principaux documents
PHL89707
Hesperidin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,5,7-Trihydroxy 4′-methoxyflavanone 7-rutinoside, Hesperetin 7-rhamnoglucoside, Hesperitin-7-rutinoside
20 MG
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
251,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C28H34O15
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
610.56
Beilstein:
75140
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
250-255 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2
InChI
1S/C28H34O15/c1-10-21(32)23(34)25(36)27(40-10)39-9-19-22(33)24(35)26(37)28(43-19)41-12-6-14(30)20-15(31)8-17(42-18(20)7-12)11-3-4-16(38-2)13(29)5-11/h3-7,10,17,19,21-30,32-37H,8-9H2,1-2H3/t10-,17-,19+,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27+,28+/m0/s1
Clé InChI
QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Application
Studies of the behavior of hesperidin and hesperetin (the aglycone) with DMPC liposomes find the aglycone penetrates more deeply and binds more strongly to the "membrane." This may explain the better bioavailability of bioflavonoid aglycones in general.
Actions biochimiques/physiologiques
Flavonoid phytochemical extracted from citrus species. It is the rhamnoglucoside (rutinoside) of hesperetin.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica mentha valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable