Principaux documents
PHL89689
Gluconasturtiin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Phenylethylglucosinolate potassium salt
10 MG
400,00 €
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
400,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20KNO9S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
461.55
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
400,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCc2ccccc2)SC1OC(C(C(C1O)O)O)CO
Clé InChI
QWDORMZZPLRKAE-UHFFFAOYSA-M
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable