PHL89665
Frangulin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3-[(6-Deoxy-α-L-mannopyranosyl)oxy]-1,8-dihydroxy-6-methylanthraquinone, Emodin-L-rhamnoside, Franguloside, Rhamnoxanthin
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@H]1O[C@@H](OC2=CC(O)=C3C(C(C(C=C(C)C=C4O)=C4C3=O)=O)=C2)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C21H20O9/c1-7-3-10-14(12(22)4-7)18(26)15-11(17(10)25)5-9(6-13(15)23)30-21-20(28)19(27)16(24)8(2)29-21/h3-6,8,16,19-24,27-28H,1-2H3/t8-,16-,19+,20+,21-/m0/s1
Clé InChI
DTTVUKLWJFJOHO-FUCRAMRQSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable