Principaux documents
PHL89663
Ferulic acid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
trans-4-Hydroxy-3-methoxycinnamic acid, Ferulic acid
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H3(OCH3)CH=CHCO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Beilstein:
1570363
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
168-172 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(/C=C/C1=CC(OC)=C(O)C=C1)=O
InChI
1S/C10H10O4/c1-14-9-6-7(2-4-8(9)11)3-5-10(12)13/h2-6,11H,1H3,(H,12,13)/b5-3+
Clé InChI
KSEBMYQBYZTDHS-HWKANZROSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Hydroxycinnamic acid found in plant-based foods. Antioxidant.
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: allium angelica cinnamomum hedera humulus melissa mentha salvia sambucus thymus zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable