Principaux documents
PHL89584
(−)-Bornyl acetate
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
endo-(1S)-1,7,7-Trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
100 MG
274,00 €
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
274,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H20O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.29
Beilstein:
2502036
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
274,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
0.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Indice de réfraction
n20/D 1.463 (lit.)
pb
223-224 °C (lit.)
Densité
0.986 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(=O)O[C@@H]1C[C@@H]2CC[C@@]1(C)C2(C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-8(13)14-10-7-9-5-6-12(10,4)11(9,2)3/h9-10H,5-7H2,1-4H3/t9-,10+,12+/m0/s1
Clé InChI
KGEKLUUHTZCSIP-HOSYDEDBSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: achillea echinacea salvia thymus valeriana
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
185.0 - 194.0 °F
Point d'éclair (°C)
85 - 90 °C