Principaux documents
PHL89562
4-Androstene-3,17-dione
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-Androstene-3,17-dione, Androstenedione
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H26O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.41
Beilstein:
2059239
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
170-171 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CC[C@]3(C)[C@@]1([H])CC[C@]4(C)C(=O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C19H26O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h11,14-16H,3-10H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18-,19-/m0/s1
Clé InChI
AEMFNILZOJDQLW-QAGGRKNESA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Actions biochimiques/physiologiques
Précurseur de la testostérone et métabolite avec activité androgénique.
Précurseur de la testostérone et métabolite avec activité androgénique ; peut augmenter le risque de cancer de la prostate ou du pancréas.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
Articles
Milli-Q® ultrapure water systems deliver water free of organic contaminants , including hormones present in a lab's tap water, making it suitable for the most sensitive LC-MS/MS analyses.
Les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® fournissent une eau exempte de contaminants organiques, y compris d'hormones présentes dans l'eau de ville d'un laboratoire, ce qui la rend adaptée aux analyses LC-MS/MS les plus sensibles.