Principaux documents
PHL89552
Procyanidin B2
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(−)-Epicatechin (4β-8)-(−)-epicatechin, 4,8″-Bi-[(+)-epicatechin], cis,cis″-4,8″-Bi(3,3′,4′,5,7-pentahydroxyflavane), Proanthocyanidin B2
10 MG
367,00 €
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
367,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H26O12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
578.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
367,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@@H]1Cc2c(O)cc(O)c([C@@H]3[C@@H](O)[C@H](Oc4cc(O)cc(O)c34)c5ccc(O)c(O)c5)c2O[C@@H]1c6ccc(O)c(O)c6
InChI
1S/C30H26O12/c31-13-7-20(37)24-23(8-13)41-29(12-2-4-16(33)19(36)6-12)27(40)26(24)25-21(38)10-17(34)14-9-22(39)28(42-30(14)25)11-1-3-15(32)18(35)5-11/h1-8,10,22,26-29,31-40H,9H2/t22-,26-,27-,28-,29-/m1/s1
Clé InChI
XFZJEEAOWLFHDH-NFJBMHMQSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum crataegus hypericum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Questions
  1. purity of this standard please
    1 answer
    1. This product is a neat or pure powder. The minimum purity is ~90% by HPLC analysis, as listed on the lot specific Certificate of Analysis. The impurities are also listed on the Certificate of Analysis. Please navigate to the ‘DOCUMENTATION’ section of the Product Detail Page to access a sample of lot specific Certificate: https://www.sigmaaldrich.com/product/supelco/phl89552#product-documentation