00040590
α-Pinene
primary reference standard
Synonyme(s) :
(±)-2-Pinene, 2,6,6-Trimethylbicyclo[3.1.1]hept-2-ene
264,00 €
About This Item
264,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
491 °F
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
155-156 °C (lit.)
Densité
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[H][C@@]12CC=C(C)[C@@]([H])(C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H16/c1-7-4-5-8-6-9(7)10(8,2)3/h4,8-9H,5-6H2,1-3H3/t8-,9-/m1/s1
Clé InChI
GRWFGVWFFZKLTI-RKDXNWHRSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
87.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
31 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Protocoles
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis