Principaux documents
PHL89222
Hesperetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
3′,5,7-Trihydroxy-4′-methoxyflavanone, 5,7-Dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4-chromanone
20 MG
262,00 €
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 MG
262,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C16H14O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
302.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
262,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
InChI
1S/C16H14O6/c1-21-13-3-2-8(4-10(13)18)14-7-12(20)16-11(19)5-9(17)6-15(16)22-14/h2-6,14,17-19H,7H2,1H3
Clé InChI
AIONOLUJZLIMTK-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Remarque sur l'analyse
For this product we use the non-stereospecific CAS number. It is expected that the natural enantiomer is predominant, however the substance is prone to racemization in solution. The product is therefore not specified stereospecifically and is only recommended to be used for non-stereospecific analysis.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Rutin phyproof® Reference Substance
PHL89270
Rutin