PHL86207
Kuwanon G
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Albanin F, Moracenin B
283,00 €
About This Item
283,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
OC1=CC(O)=C(C(C(CC=C(C)C)=C(C2=CC=C(O)C=C2O)O3)=O)C3=C1[C@H]4C=C(C)C[C@@H](C5=CC=C(O)C=C5O)[C@@H]4C(C6=CC=C(O)C=C6O)=O
InChI
1S/C40H36O11/c1-18(2)4-8-26-38(50)36-33(48)17-32(47)35(40(36)51-39(26)25-11-7-22(43)16-31(25)46)28-13-19(3)12-27(23-9-5-20(41)14-29(23)44)34(28)37(49)24-10-6-21(42)15-30(24)45/h4-7,9-11,13-17,27-28,34,41-48H,8,12H2,1-3H3/t27-,28-,34-/m0/s1
Clé InChI
APPXYONGBIXGRO-AIQWNVMPSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable