39382
Delta9-Tetrahydrocannabinolic acid A
analytical standard
Synonyme(s) :
THCA-A
649,00 €
About This Item
649,00 €
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Contrôle du médicament
USDEA Schedule I; Home Office Schedule 1; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Adéquation
corresponds for H-NMR
Application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CCCCCc1cc2OC(C)(C)C3CCC(C)=CC3c2c(O)c1C(O)=O
InChI
1S/C22H30O4/c1-5-6-7-8-14-12-17-19(20(23)18(14)21(24)25)15-11-13(2)9-10-16(15)22(3,4)26-17/h11-12,15-16,23H,5-10H2,1-4H3,(H,24,25)/t15-,16-/m1/s1
Clé InChI
UCONUSSAWGCZMV-HZPDHXFCSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable