Principaux documents
PHL85778
Tamarixetin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Tamaraxetin, 3,3′,5,7-Tetrahydroxy 4′-methoxyflavone, 3,5,7-Trihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methylquercetin, Quercetin 4′-methyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C16H12O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
316.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](c(c1c3cc(c(cc3)OC)O)O)=O)c(cc(c2)O)O
InChI
1S/C16H12O7/c1-22-11-3-2-7(4-9(11)18)16-15(21)14(20)13-10(19)5-8(17)6-12(13)23-16/h2-6,17-19,21H,1H3
Clé InChI
FPLMIPQZHHQWHN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable