Principaux documents
00960590
Isorhamnetin-3-O-β-D-glucotrioside
primary reference standard
Synonyme(s) :
Isorhamnetin-3-O-β-D glucopyranosyl-(1→2)-β-D glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranoside
10 MG
626,00 €
626,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
626,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C34H42O22
Poids moléculaire :
802.68
Code UNSPSC :
85151701
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
626,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Fabricant/nom de marque
HWI
Chaîne SMILES 
OC1=C2C(OC(C3=CC(OC)=C(O)C=C3)=C(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@@H]5O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)C2=O)=CC(O)=C1
InChI
1S/C34H42O22/c1-49-14-4-10(2-3-12(14)38)29-30(23(43)19-13(39)5-11(37)6-15(19)51-29)55-33-28(48)25(45)22(42)18(54-33)9-50-34-31(26(46)21(41)17(8-36)53-34)56-32-27(47)24(44)20(40)16(7-35)52-32/h2-6,16-18,20-22,24-28,31-42,44-48H,7-9H2,1H3/t16-,17-,18-,20-,2
Clé InChI
BESHEOOTXKOFDD-LIILCWDDSA-N
Description générale
Produced and qualified by HWI pharma services GmbH.
Exact content by quantitative NMR can be found on the certificate.
Application
Reference standard in the analysis of herbal medicinal products.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3