Principaux documents
PHL85750
5-Hydroxy 4′,7-dimethoxyflavone
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
5-Hydroxy-7-methoxy-2-(4-methoxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4′-Methoxytectochrysin, Acacetin 7-methyl ether, Apigenin 4′,7-dimethyl ether, Genkwanin 4′-methyl ether
10 MG
401,00 €
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
401,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H14O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
298.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
401,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
[o]1c2c([c](cc1c3ccc(cc3)OC)=O)c(cc(c2)OC)O
InChI
1S/C17H14O5/c1-20-11-5-3-10(4-6-11)15-9-14(19)17-13(18)7-12(21-2)8-16(17)22-15/h3-9,18H,1-2H3
Clé InChI
LZERJKGWTQYMBB-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3