Principaux documents
PHL85747
Glucolimnanthin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
m-Methoxyglucotropaeolin potassium salt, Potassium m-methoxybenzylglucosinolate
5 MG
352,00 €
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
352,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H20KNO10S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
477.55
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
352,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=Cc2cc(ccc2)OC)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C15H21NO10S2.K/c1-24-9-4-2-3-8(5-9)6-11(16-26-28(21,22)23)27-15-14(20)13(19)12(18)10(7-17)25-15;/h2-6,10,12-20H,7H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t10-,12-,13+,14-,15+;/m1./s1
Clé InChI
ZJQZGEHWEPCOAP-CPPSCNBISA-M
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable