PHL85746
Glucohesperin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Glucoalissin potassium salt, Glucohesperalin potassium salt, Potassium 6-methylsulfinylhexylglucosinolate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[K+].[S](=O)(=O)([O-])ONC(=CCCCCC[S](=O)C)S[C@@H]1O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1O)O)O)CO
InChI
1S/C14H27NO10S3.K/c1-27(20)7-5-3-2-4-6-10(15-25-28(21,22)23)26-14-13(19)12(18)11(17)9(8-16)24-14;/h6,9,11-19H,2-5,7-8H2,1H3,(H,21,22,23);/q;+1/p-1/t9-,11-,12+,13-,14+,27?;/m1./s1
Clé InChI
BDLUVSSWDSFVKQ-ZIVZQWEYSA-M
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable