Principaux documents
PHL85743
Glucoarabin potassium salt
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Glucoaratin potassium salt, Potassium 9-methylsulfinylnonylglucosinolate
5 MG
603,00 €
603,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
603,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H32KNO10S3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
545.73
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
603,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Skin Sens. 1A
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable