Principaux documents
MABS486
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ubiquitine (pan), UbiSite, clone 2G7B8
clone 2G7B8, from mouse
Synonyme(s) :
Polyubiquitin-B, Polyubiquitin-C, Ubiquitin, Ub, Anti-Ubiquitin,UbiSite, clone 2G7B8
100 μG
333,00 €
333,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB2114
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
333,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
333,00 €
Date d'expédition estimée le24 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB2114
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2G7B8, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... UBB(7314)
Description générale
L'ubiquitine (Ub) est initialement produite sous la forme d'une protéine de 229 acides aminés précurseur de la polyubiquitine B (UniProt P0CG47) et codée par le gène UBB (identifiant du gène : 7314), ou sous la forme d'une protéine de 685 acides aminés précurseur de la polyubiquitine C (UniProt P0CG48) et codée par le gène UBC (identifiant du gène : 7316) chez l'être humain. Les clivages post-traductionnels produisent des copies multiples de molécules identiques d'ubiquitine de 76 acides aminés (également appelée protéine non-histone du groupe à haute mobilité HMG-20). L'ubiquitination est impliquée dans l'une des modifications post-traductionnelles (PTM) les plus courantes des protéines cellulaires, dans laquelle l'Ub est liée de manière covalente au niveau de son extrémité carboxyle (Gly76), généralement à des résidus de lysine dans les protéines cibles. Dans une cible donnée, un résidu de lysine peut être lié à une seule molécule Ub (mono-ubiquitylé) ou à une chaîne de molécules Ub (poly-ubiquitylé). Dans une chaîne polyUb, les molécules d'Ub peuvent être liées par l'un des sept résidus Lys (K6, K11, K27, K29, K33, K48 et K63) ou par le résidu Met1 de l'extrémité N-terminale de l'Ub (ce qui génère des chaînes linéaires). Lys-C est une endopeptidase qui clive les protéines du côté C-terminal des résidus de lysine non modifiés, mais pas des résidus de lysine modifiés par l'Ub. Ceci génère des fragments de peptide avec une lysine C-terminale et un(des) résidu(s) interne(s) de lysine liés à un reste d'Ub C-terminale (en raison du clivage par Lys-C entre Ub K63 et E64). Les anticorps qui ciblent de manière spécifique ce reste d'Ub C-terminale (c.-à-d. E64 à Gly76 ou E48 à Gly76 si le résidu K63 est ubiquitiné par une chaîne polyUb) sont compatibles avec la méthodologie brevetée UbiSite pour la détermination du site d'ubiquitination de la lysine, développée par le laboratoire du Dr. Blagoy Blagoev à l'Université du Sud du Danemark. De tels anticorps peuvent isoler des fragments d'abord digérés par la Lys-C et comportant des sites de modification par l'Ub, puis soumis à une digestion supplémentaire par la trypsine pour laisser seulement le fragment Gly75-Gly76 lié de manière covalente à la lysine modifiée sur les fragments de peptides isolés avant de procéder à l'analyse par spectroscopie de masse (MS) afin de déterminer le(s) site(s) de modification de la lysine. Ils ont également exploité la technologie UbiSite pour identifier les résidus de sérine et de thréonine soumis à l'ubiquitination catalysée par HOIL-1. Les résidus de thréonine en positions 12, 14, 22 et de sérine en position 20 de l'ubiquitine formeraient des liaisons ester avec le groupe carboxyle situé à l'extrémité C-terminale d'une autre molécule d'ubiquitine, augmentant ainsi le nombre de types de de liaisons possibles entre les molécules d'ubiquitine. La sérine en position 175 d'IRAK4 ainsi que la sérine en positions 136, 168 et la thréonine en position 168 d'IRAK2 ont été identifiées comme des sites d'ubiquitination catalysés par HOIL-1. (réf. : McCrory, EH., et al. (2022). Biochem. J. 479(23); 2419-2431; Akimov, V., et al. (2018). Nat. Struct. Mol. Biol. 25(7):631-640).
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec un large éventail d'espèces, en raison des homologies de séquence conservées à 100 %.
Le clone 2G7B8 détecte les protéines mono-ubiquitinées (monoUb) et poly-ubiquitinées (polyUb), ainsi que la molécule libre d'ubiquitine (Ub), en ciblant la séquence C-terminale de l'Ub au niveau de la Lys63 (tag UbiSite). Le clone 2G7B8 peut être utilisé pour détecter (p. ex., par Dot blot) et isoler (p. ex., par immunoprécipitation) des peptides dérivés de protéines modifiées par l'Ub après digestion par l'endoprotéase Lys-C. La Lys-C clive l'Ub et les protéines modifiées par l'Ub après des résidus de lysine non modifiés, mais pas après des résidus de lysine modifiés par l'Ub. Ceci génère des fragments de peptides dont les résidus de lysine modifiés sont liés à un reste de séquence C-terminale de l'Ub (tag UbiSite) et qui ne peuvent pas être reconnus par d'autres anticorps anti-ubiquitine dont les épitopes se situent en N-terminal par rapport à la Lys63. Les fragments de peptides isolés peuvent ensuite être soumis à une analyse par spectroscopie de masse (MS) pour permettre l'identification des sites de modification par l'ubiquitine.
Immunogène
Peptide linéaireconjugué à de la KLH correspondant à 13 acides aminés de la région C-terminale del'ubiquitine humaine.
Épitope : zone proche de l'extrémité C-terminale.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/mL d'un lot représentatif a permis de détecter l'accumulation de protéines ubiquitinées dans des cellules épithéliales humaines HEp-2 à la suite d'un traitement par l'inhibiteur du protéasome MG-132 (Réf. 474790). (Avec l'aimable autorisation du Dr. Blagoy Blagoev à l'Université du Sud du Danemark.)
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-ubiquitine (pan) (également connu sous le nom d'anti-ubiquitine, UbiSite, clone 2G7B8) est un anticorps monoclonal de souris qui détecte l'ubiquitine et qui est utilisé dans le western blotting et la spectrométrie de masse.
Sous-domaine de recherche
Ubiquitine et métabolisme de l'ubiquitine
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules épithéliales humaines HEp-2.
Analyse par western blotting : 2,0 µg/mL de cet anticorps a permis de détecter les protéines ubiquitinées dans 10 µg de lysat de cellules épithéliales humaines HEp-2.
Description de la cible
Variable en fonction de la taille des protéines ou des peptides ubiquitinés et du degré d'ubiquitination.
Forme physique
Anticorps IgG1κ monoclonal de souris purifié, dans un tampon contenant 0,1 M de Tris-glycine, pH 7,4, 150 mM de NaCl et 0,05 % d'azide de sodium.
Format : purifié
Purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
UbiSite is a trademark of Syddansk Universitet (University of Southern Denmark)
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Peter Larsson et al.
Scientific reports, 14(1), 18772-18772 (2024-08-14)
Computational pharmacogenomics can potentially identify new indications for already approved drugs and pinpoint compounds with similar mechanism-of-action. Here, we used an integrated drug repositioning approach based on transcriptomics data and structure-based virtual screening to identify compounds with gene signatures similar
Fredrik Trulsson et al.
Nature communications, 13(1), 2736-2736 (2022-05-19)
The ubiquitin-proteasome axis has been extensively explored at a system-wide level, but the impact of deubiquitinating enzymes (DUBs) on the ubiquitinome remains largely unknown. Here, we compare the contributions of the proteasome and DUBs on the global ubiquitinome, using UbiSite
Dana K Shaw et al.
Nature communications, 8, 14401-14401 (2017-02-15)
The insect immune deficiency (IMD) pathway resembles the tumour necrosis factor receptor network in mammals and senses diaminopimelic-type peptidoglycans present in Gram-negative bacteria. Whether unidentified chemical moieties activate the IMD signalling cascade remains unknown. Here, we show that infection-derived lipids
Questions
  1. Will this antibody detect M1-ubiquitin chains? If so, are there any precautions we should take with cell lysates when using this antibody to detect ubiquitin chains by western blot?
    1 answer
    1. This antibody detects monoubiquitinated and polyubiquitinated proteins, as well as free ubiquitin molecules, by targeting Ub sequence C-terminal to Lys63. The product was evaluated by Western Blot in HEp-2 human epithelial cell lysate. A concentration of 2.0 µg/mL of this antibody was used to detect ubiquitinated proteins in 10 µg of HEp-2 human epithelial cell lysate. Please see the link below to review available Certificates for this product:
      https://www.emdmillipore.com/product/Anti-Ubiquitin-pan-Antibody-clone-2G7B8,MM_NF-MABS486#anchor_COA
      Note that molecular weights can vary depending on the size of the ubiquitinated protein(s)/peptide(s) and the degrees of ubiquitination. No special handling or conditions are recommended.