Principaux documents
PHL85738
Euphorbol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,13α,14β,17α,20S)-24-Methylenelanost-8-en-3-ol, 24-Methyltirucalla 8,24-dien 3β-ol, Euphorbadienol
10 MG
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
552,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H52O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
440.74
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1C(C2C(CC1)(C3=C(C4(C(C(CC4)C(CCC(=C)C(C)C)C)(CC3)C)C)CC2)C)(C)C
InChI
1S/C31H52O/c1-20(2)21(3)10-11-22(4)23-14-18-31(9)25-12-13-26-28(5,6)27(32)16-17-29(26,7)24(25)15-19-30(23,31)8/h20,22-23,26-27,32H,3,10-19H2,1-2,4-9H3
Clé InChI
XJLZCPIILZRCPS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable