Principaux documents
PHL84266
Tubeimoside III
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Tubeimoside C
10 MG
530,00 €
530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
530,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C64H100O31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1365.46
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
530,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC1(C)CC[C@]2(C(O[C@@]3([H])[C@@](O[C@]4([H])O[C@@H](C)[C@]([H])(OC(C[C@@](O)(C)CC(OC5)=O)=O)[C@@H](O[C@@]6([H])[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO6)[C@H]4O)([H])[C@@H](O)[C@@H](O)CO3)=O)[C@H](O)C[C@@]7(C)[C@]8(C)CC[C@@]9([H])[C@@](CO)(C)[C@@H](O[C@]%10([H])O[C@H
InChI
1S/C64H100O31/c1-25-47-48(91-52-44(79)38(73)29(68)21-85-52)46(81)54(87-25)92-49-39(74)30(69)22-86-55(49)95-57(82)64-14-13-58(2,3)15-27(64)26-9-10-34-60(5)16-28(67)51(61(6,24-66)33(60)11-12-62(34,7)63(26,8)17-35(64)70)94-56-50(43(78)40(75)31(20-65)88-56)93-53-45(80)42(77)41(76)32(89-53)23-84-36(71)18-59(4,83)19-37(72)90-47/h9,25,27-35,38-56,65-70,73-81,83H,10-24H2,1-8H3
Clé InChI
MTICHQXHYUJVDV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3