Principaux documents
PHL84241
Mogrol
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(3β,9β,10α,11α,24R)-9-Methyl-19-norlanost-5-ene-3,11,24,25-tetrol
10 MG
552,00 €
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
552,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H52O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
476.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
552,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
O[C@H]1[C@@]2([C@H]([C@]4([C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CC[C@@H](O)C(O)(C)C)C)(C1)C)C)CC=C3[C@H]2CC[C@@H](C3(C)C)O)C
InChI
1S/C30H52O4/c1-18(9-13-24(32)27(4,5)34)19-15-16-28(6)22-12-10-20-21(11-14-23(31)26(20,2)3)30(22,8)25(33)17-29(19,28)7/h10,18-19,21-25,31-34H,9,11-17H2,1-8H3/t18-,19-,21-,22+,23+,24-,25-,28+,29-,30+/m1/s1
Clé InChI
JLYBBRAAICDTIS-AYEHCKLZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. K
Actions biochimiques/physiologiques
Mogrol is an aglycone of mogrosides from Siraitia grosvenorii that exhibits neuroprotective and anticancer activities. It induces apoptosis in K562 leukemia cells through suppression of ERK1/2 and STAT3 pathways. Mogrol appears to ameliorate the memory impairment caused by Aβ1-42 in mice. Mogrol increases AMPK activity in hepatocytes and suppresses adipocyte differentiation in 3T3-L1 cells.
aglycone of mogrosides from Siraitia grosvenorii that exhibits neuroprotective and anticancer activities; suppresses adipocyte differentiation
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3