Principaux documents
PHL84207
Deacetylasperulosidic acid methyl ester
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
6α-Hydroxygeniposide, Methyl deactylasperulosidate
10 MG
483,00 €
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
483,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H24O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
404.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
483,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C([C@@H]3[C@H]2C(=C[C@@H]3O)CO)C(=O)OC
Clé InChI
WSGPLSDARZNMCW-FCVLBCLDSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3