Principaux documents
PHL84198
Ajugol
phyproof® Reference Substance
10 MG
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C15H24O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
348.35
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1CO)O)O)O)O[C@@H]2OC=C[C@@H]3[C@H]2[C@](C[C@H]3O)(O)C
InChI
1S/C15H24O9/c1-15(21)4-7(17)6-2-3-22-13(9(6)15)24-14-12(20)11(19)10(18)8(5-16)23-14/h2-3,6-14,16-21H,4-5H2,1H3/t6-,7+,8+,9+,10+,11-,12+,13-,14-,15-/m0/s1
Clé InChI
VELYAQRXBJLJAK-XKKWFBPMSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3