Principaux documents
PHL83305
Poliumoside
phyproof® Reference Substance
10 MG
473,00 €
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
473,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C35H46O19
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
770.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
473,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1C(C(C(C(C1C)O)O)O)OC2C(C(OC(C2OC(=O)\C=C\c5cc(c(cc5)O)O)COC4OC(C(C(C4O)O)O)C)OCCc3cc(c(cc3)O)O)O
InChI
1S/C35H46O19/c1-14-24(41)26(43)28(45)33(50-14)49-13-22-31(53-23(40)8-5-16-3-6-18(36)20(38)11-16)32(54-35-29(46)27(44)25(42)15(2)51-35)30(47)34(52-22)48-10-9-17-4-7-19(37)21(39)12-17/h3-8,11-12,14-15,22,24-39,41-47H,9-10,13H2,1-2H3/b8-5+
Clé InChI
YMWRMAOPKNYHMZ-VMPITWQZSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: plantago
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable