Principaux documents
PHL84170
Absinthin
phyproof® Reference Substance
10 MG
703,00 €
703,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
703,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H40O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
496.64
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
703,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]2[C@@]43[C@@H]([C@@H]([C@H]5[C@@H]4C(=C6[C@H]7OC(=O)[C@H]([C@@H]7CC[C@@]([C@@H]65)(O)C)C)C)C=C3C)[C@](CC[C@H]2[C@@H](C1=O)C)(O)C
InChI
1S/C30H40O6/c1-12-11-18-20-21(30(12)24(18)29(6,34)10-8-17-14(3)27(32)36-25(17)30)15(4)19-22(20)28(5,33)9-7-16-13(2)26(31)35-23(16)19/h11,13-14,16-18,20-25,33-34H,7-10H2,1-6H3/t13-,14-,16-,17-,18+,20-,21-,22-,23-,24-,25-,28-,29-,30+/m0/s1
Clé InChI
PZHWYURJZAPXAN-ILOFNVQHSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable