SMB00090
Vulgarin
≥90% (LC/MS-ELSD)
Synonyme(s) :
Barrelin, Judaicin, Judaicin (eudesmane naphthofuran), Tauremisin, Tauremizin, Vulgarin
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥90% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
C[C@H]1[C@@H]2CC[C@]3(C)[C@@H]([C@H]2OC1=O)[C@](C)(O)C=CC3=O
InChI
1S/C15H20O4/c1-8-9-4-6-14(2)10(16)5-7-15(3,18)12(14)11(9)19-13(8)17/h5,7-9,11-12,18H,4,6H2,1-3H3/t8-,9-,11-,12+,14-,15+/m0/s1
Clé InChI
NGPDZEACIWDCKX-WUDKWMPASA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable