Principaux documents
PHL83894
Polygalasaponin F
phyproof® Reference Substance
10 MG
433,00 €
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
433,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H86O23
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1091.24
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
433,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Chaîne SMILES 
O1[C@H]([C@@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1C)O[C@@H]9OC[C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)O)O)O[C@H]2[C@@H](O[C@@H]([C@H]([C@@H]2O)O)CO)OC(=O)[C@@]43[C@@H](CC(CC4)(C)C)C5=CC[C@@H]6[C@@]7([C@H]([C@@]([C@H]([C@H](C7)O)O[C@@H]8O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]8O)O)O)CO)(CO)C)CC[C@]6
InChI
1S/C53H86O23/c1-22-40(73-43-37(65)31(59)26(58)20-69-43)36(64)39(67)44(70-22)74-41-35(63)33(61)28(19-55)72-46(41)76-47(68)53-14-12-48(2,3)16-24(53)23-8-9-30-49(4)17-25(57)42(75-45-38(66)34(62)32(60)27(18-54)71-45)50(5,21-56)29(49)10-11-52(30,7)51(23,6)13-1
Clé InChI
VRDCOPNSCZLBLD-JKVIPCSCSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable