Principaux documents
PHL83889
Pedunculoside
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Peduncloside
10 MG
385,00 €
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
385,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C36H58O10
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.84
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
385,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC[C@]1(C)[C@@H](O)CC[C@@]2(C)[C@@]1([H])CC[C@]3(C)[C@]2([H])CC=C4[C@@]3(C)CC[C@]5(C(O[C@@H]6O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]6O)=O)[C@@]4([H])[C@](C)(O)[C@H](C)CC5
InChI
1S/C36H58O10/c1-19-9-14-36(30(43)46-29-27(42)26(41)25(40)21(17-37)45-29)16-15-33(4)20(28(36)35(19,6)44)7-8-23-31(2)12-11-24(39)32(3,18-38)22(31)10-13-34(23,33)5/h7,19,21-29,37-42,44H,8-18H2,1-6H3/t19-,21-,22-,23-,24+,25-,26+,27-,28-,29+,31+,32+,33-,34-,35
Clé InChI
LARPFJIXBULVPK-FBAXZNBGSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable