Principaux documents
PHL83489
Cycloolivil
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
(1S,2S,3S)-1,2,3,4-Tetrahydro-3,7-dihydroxy-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-6-methoxy-2,3-naphthalenedimethanol, (2S,3S,4S)-4-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)-2,3-bis(hydroxymethyl)-7-methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-2,6-naphthalenediol, Isoolivil
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H24O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
376.40
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OC1=CC([C@H](C2=CC=C(O)C(OC)=C2)[C@@H](CO)[C@@](CO)(O)C3)=C3C=C1OC
InChI
1S/C20H24O7/c1-26-17-5-11(3-4-15(17)23)19-13-7-16(24)18(27-2)6-12(13)8-20(25,10-22)14(19)9-21/h3-7,14,19,21-25H,8-10H2,1-2H3/t14-,19+,20-/m1/s1
Clé InChI
KCIQZCNOUZCRGH-VOBQZIQPSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable