Principaux documents
PHL83414
L-Proline
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Acide (S)-pyrrolidine-2-carboxylique
100 MG
221,00 €
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
221,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H9NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
115.13
Beilstein:
80810
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
221,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Pf
228 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
OC(=O)[C@@H]1CCCN1
InChI
1S/C5H9NO2/c7-5(8)4-2-1-3-6-4/h4,6H,1-3H2,(H,7,8)/t4-/m0/s1
Clé InChI
ONIBWKKTOPOVIA-BYPYZUCNSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable