Documents
PHL83243
Manassantin A
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Saucernetin A
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C42H52O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
732.86
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Pureté
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C42H52O11/c1-25-26(2)42(30-12-16-36(40(24-30)50-8)52-20-18-32(44)28-10-14-34(46-4)38(22-28)48-6)53-41(25)29-11-15-35(39(23-29)49-7)51-19-17-31(43)27-9-13-33(45-3)37(21-27)47-5/h9-16,21-26,31-32,41-44H,17-20H2,1-8H3
Clé InChI
UOJVSXNASPZQFU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is supplied with certified chromatographic purity. The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable