Principaux documents
PHL83244
Manassantin B
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Saucernetin B
10 MG
773,00 €
773,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
773,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C41H48O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
716.81
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
773,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C[C@@H]1[C@@H](C)[C@@H](C2=CC=C(O[C@H](C)[C@H](O)C3=CC(OCO4)=C4C=C3)C(OC)=C2)O[C@@H]1C5=CC(OC)=C(O[C@H](C)[C@H](O)C6=CC=C(OC)C(OC)=C6)C=C5
Clé InChI
GSWZMFDCPMPHDL-FZBBBUCASA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable