Principaux documents
PHL82794
Pterosin B
phyproof® Reference Substance
10 MG
583,00 €
583,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
583,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H18O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.29
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
583,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCCc1c(c2c(cc1C)C[C@H](C2=O)C)C
InChI
1S/C14H18O2/c1-8-6-11-7-9(2)14(16)13(11)10(3)12(8)4-5-15/h6,9,15H,4-5,7H2,1-3H3/t9-/m1/s1
Clé InChI
SJNCSXMTBXDZQA-SECBINFHSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable