PHL82680
Vicine
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2,6-Diamino-5-(β-D-glucopyranosyloxy)-4(1H)-pyrimidinone, Divicine 5-(β-D-glucopyranoside, NSC 95092, Vicioside
672,00 €
About This Item
672,00 €
Produits recommandés
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES
O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OC2=C(N)NC(N)=NC2=O)O[C@H](CO)[C@H]1O
InChI
1S/C10H16N4O7/c11-7-6(8(19)14-10(12)13-7)21-9-5(18)4(17)3(16)2(1-15)20-9/h2-5,9,15-18H,1H2,(H5,11,12,13,14,19)/t2-,3-,4+,5-,9+/m1/s1
Clé InChI
KGNGTSCIQCLKEH-SYCVNHKBSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable