Principaux documents
PHL82556
Helicid
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
4-(β-D-Allopyranosyloxy)benzaldehyde
25 MG
241,00 €
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 MG
241,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C13H16O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
241,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O1[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]1CO)O)O)O)Oc2c(cccc2)C=O
InChI
1S/C13H16O7/c14-5-7-3-1-2-4-8(7)19-13-12(18)11(17)10(16)9(6-15)20-13/h1-5,9-13,15-18H,6H2/t9-,10-,11+,12-,13-/m0/s1
Clé InChI
BGOFCVIGEYGEOF-WJTVCTBASA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable