Principaux documents
PHL82359
Ononin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Formononetin 7-O-β-D-glucopyranoside
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H22O9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
430.40
Beilstein:
63067
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Chaîne SMILES 
COc1ccc(cc1)C2=COc3cc(O[C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)ccc3C2=O
InChI
1S/C22H22O9/c1-28-12-4-2-11(3-5-12)15-10-29-16-8-13(6-7-14(16)18(15)24)30-22-21(27)20(26)19(25)17(9-23)31-22/h2-8,10,17,19-23,25-27H,9H2,1H3/t17-,19-,20+,21-,22-/m1/s1
Clé InChI
MGJLSBDCWOSMHL-MIUGBVLSSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG.
Actions biochimiques/physiologiques
A isoflavone glucoside found in soybean, kudzu, and the Chinese medicinal herb, Radix astragali (RA). RA is a supplement taken to improve "energy." It may act by inducing erythropoietin expression.
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable