Principaux documents
PHL80614
Phytolaccagenin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
Jaligonic acid 30-methyl ester
10 MG
542,00 €
542,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
542,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C31H48O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
532.71
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
542,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥90.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC1C(C2C(C3C(C4(CCC5(C(CC(CC5)(C)C(=O)OC)C4=CC3)C(=O)O)C)(CC2)C)(CC1O)C)(CO)C
InChI
1S/C31H48O7/c1-26(25(37)38-6)11-13-31(24(35)36)14-12-29(4)18(19(31)15-26)7-8-22-27(2)16-20(33)23(34)28(3,17-32)21(27)9-10-30(22,29)5/h7,19-23,32-34H,8-17H2,1-6H3,(H,35,36)
Clé InChI
CYJWWQALTIKOAG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable