Principaux documents
PHL80494
N-Malonyl-DL-tryptophan
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
N-(2-Carboxyacetyl)-DL-tryptophan, Nα-Malonyl-DL-tryptophan
10 MG
382,00 €
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
382,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H14N2O5
Poids moléculaire :
290.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
382,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
OC(=O)CC(=O)NC(Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C14H14N2O5/c17-12(6-13(18)19)16-11(14(20)21)5-8-7-15-10-4-2-1-3-9(8)10/h1-4,7,11,15H,5-6H2,(H,16,17)(H,18,19)(H,20,21)
Clé InChI
OVEAWSPZRGBTSS-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: ginkgo triticum
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable