Principaux documents
PHL80267
Plumbagin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
2-Methyljuglone, 5-Hydroxy-2-methyl-1,4-naphthoquinone
10 MG
251,00 €
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 MG
251,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H8O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
251,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Chaîne SMILES 
Oc1c2c(ccc1)C(=O)C(=CC2=O)C
InChI
1S/C11H8O3/c1-6-5-9(13)10-7(11(6)14)3-2-4-8(10)12/h2-5,12H,1H3
Clé InChI
VCMMXZQDRFWYSE-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Arati P Vasav et al.
Fitoterapia, 147, 104761-104761 (2020-10-19)
Plumbagin is a pharmacologically active naphthoquinone present in the Plumbago zeylanica L. having important medicinal properties. The root of P. zeylanica is rich and primary tissue of the plumbagin biosynthesis and accumulation. The complete biosynthetic pathway of plumbagin in plant