Principaux documents
PHL80017
Coumarin
phyproof® Reference Substance
Synonyme(s) :
1,2-Benzopyrone, 1-Benzopyran-2-one, 2H-Chromen-2-one
100 MG
231,00 €
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
231,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Beilstein:
383644
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
231,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
primary reference standard
Pression de vapeur
0.01 mmHg ( 47 °C)
Gamme de produits
phyproof® Reference Substance
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
flakes
Fabricant/nom de marque
PhytoLab
pb
298 °C (lit.)
Pf
68-73 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=C1Oc2ccccc2C=C1
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clé InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Autres remarques
This compound is commonly found in plants of the genus: cinnamomum curcuma hedera humulus melissa mentha salvia sambucus zingiber
Informations légales
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup