Principaux documents
8.22316
Sigma-Aldrich
Coumarin
for synthesis
Synonyme(s) :
Coumarin, 5,6-Benzo-2-pyrone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H6O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
146.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
202-086-7
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
1.3 hPa ( 106 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (HPLC)
Forme
crystals
Puissance
293 mg/kg LD50, oral (Rat)
Pf
68-71 °C
Température de transition
flash point 162 °C
Densité
0.935 g/cm3
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
O1c2c(cccc2)C=CC1=O
InChI
1S/C9H6O2/c10-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)11-9/h1-6H
Clé InChI
ZYGHJZDHTFUPRJ-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 68 °C
Melting range (upper value): ≤ 71 °C
Identity (IR): passes test
Pictogrammes
Skull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
323.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
162 °C - closed cup