Principaux documents
G005065
GC Analysis of Ibuprofen Enantiomers (Underivatized) on β-DEX 120
suitable for GC
About This Item
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
Paramètres du test
column: Supelco β-DEX 120, 30 m x 0.25 mm I.D., 0.25 μm (24304)
gradient: 50 °C (5 min), 5 °C/min to 200 °C (10 min)
inj. temp.: 250 °C
detector: FID, 250 °C
carrier gas: helium, 60 m/sec., constant flow
injection: 1 μL, 100:1 split
sample: 2 mg/mL in methanol
peak 1: S(+)-ibuprofen
peak 2: R(-)-ibuprofen
liner: 4 mm I.D., FocusLiner
Application(s)
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Informations légales
DEX is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
FocusLiner is a trademark of SGE Analytical Science Pty Ltd.
Analyte
Description
    (S)-(+)-Ibuprofen, solid
    (R)-(−)-Ibuprofen, solid
Colonne analytique
Réf. du produit
Description
Tarif
Étalon