Principaux documents
ERMBF441B
DBN-09004-6 Soya Bean GMO Standard
nominal 100% GMO, ERM®, certified reference material
1 EACH
93,00 €
93,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EACH
93,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
93,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable