Principaux documents
ERMAC053
Indeno[1,2,3-cd]pyrene
ERM®, certified reference material
1 EA
254,00 €
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
254,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
276.33
Beilstein:
1879312
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
254,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Agence
ERM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Application(s)
environmental
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
c1ccc-2c(c1)-c3ccc4ccc5cccc6cc-2c3c4c56
InChI
1S/C22H12/c1-2-7-17-16(6-1)18-11-10-14-9-8-13-4-3-5-15-12-19(17)22(18)21(14)20(13)15/h1-12H
Clé InChI
SXQBHARYMNFBPS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
ERM is a registered trademark of European Commission
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable